Få mere at vide
4-vinylphenol, min 10% soln i propylenglykol
Artikelnummer. 11333066
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333066 1 g 1g
11343066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10902.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.62 DKK
    339.65 DKK / 1g
    Spare 37.97 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2628-17-3 | C8H8O | 120,151 g/mol
4-Vinylphenol fungerer som en monomer og bruges til fremstilling af poly-4-vinylphenol polymer, som bruges i elektronik som et dielektrisk lag i organiske transistorer i organiske tyndfilm-transistor flydende krystalskærme (TFT LCD). Det er en phenolforbindelse og findes i vin og øl.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Vinylphenol fungerer som en monomer og anvendes til fremstilling af poly-4-vinylphenol polymer, som bruges i elektronik som et dielektrisk lag i organiske transistorer i organiske tyndfilm-transistor flydende-krystal displays (TFT LCD). Det er en phenolforbindelse og findes i vin og øl.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt- og varmefølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2628-17-3
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.151
MDL nummer MFCD00017593
InChI nøgle FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylphenol, 4-hydroxystyrene, p-vinylphenol, p-hydroxystyrene, phenol, 4-ethenyl, 4-vinylphenol, 10 wt.% in propylene glycol, phenol, p-vinyl, unii-oa7v1sm8yl, fema no. 3739, poly 4-hydroxystyrene
PubChem CID 62453
ChEBI CHEBI:1883
IUPAC navn 4-ethenylphenol
SMIL C=CC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Vinylphenol
Tæthed 1.04
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.447
Mængde 1 g
Beilstein 506844
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 120.15
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≥10% soln. in propylene glycol