Få mere at vide
4-vinylphenol, 95%, 10% opløsning i propylenglycol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11904671 25 mL Glasflaske 25ml
11914671 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434040250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2628-17-3 | Molekylformel: C8H8O | Molekylvægt: 120,16 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2628-17-3 , 57-55-6
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.16
InChI nøgle FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylphenol, 4-hydroxystyrene, p-vinylphenol, p-hydroxystyrene, phenol, 4-ethenyl, 4-vinylphenol, 10 wt.% in propylene glycol, phenol, p-vinyl, unii-oa7v1sm8yl, fema no. 3739, poly 4-hydroxystyrene
PubChem CID 62453
ChEBI CHEBI:1883
IUPAC navn 4-ethenylphenol
SMIL C=CC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Vinylphenol
CAS min % 89.0, 9.0
CAS Max % 91.0, 11.0
Farve Farveløs til Orange
Tæthed 1.0390g/mL
Kogepunkt 189 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 9 til 15% (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4420 til 1,4520 (20 °C, 589 nm)
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.039
Formel vægt 120.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Vinylphenol, 10% solution in propylene glycol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.