Få mere at vide
4-Vinylbenzyl chloride, 90%, technical
Artikelnummer. 10770682 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10770682
Brand: Thermo Scientific Acros 422521000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1592-20-7 | C9H9Cl | 152.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1592-20-7
Molekylær formel C9H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 152.62
MDL nummer MFCD00051362
InChI nøgle ZRZHXNCATOYMJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-vinylbenzene, 4-chloromethylstyrene, 4-vinylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-ethenyl, 1-chloromethyl-4-ethenylbenzene, 4-chloromethyl styrene, p-vinylbenzyl chloride, unii-cjl4oj6bs0, cjl4oj6bs0
PubChem CID 74126
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-4-ethenylbenzen
SMIL ClCC1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Vinylbenzyl chloride
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.0800g/mL
Flammepunkt 105°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2CHC6H4CH2Cl
Brydningsindeks 1.5731 to 1.5751
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.08
Stabilisator about 500ppm 4-tert-Butylcatechol, about 500ppm Nitrocresol + Nitrophenol
Formel vægt 152.62
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske