Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Vinylbenzyl chloride |
| CAS min % | 88.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.0800g/mL |
| Flammepunkt | 105 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 88% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH2CHC6H4CH2Cl |
| Vis mere |