Få mere at vide
4-Vinylbenzyl acetate, 95%, stabilized
Artikelnummer. 10215621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10215621 5 g Glasflaske 5g
10632952 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422500050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1592-12-7 | C11H12O2 | 176.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1592-12-7
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.22
MDL nummer MFCD00078265
InChI nøgle LEIKPUSDAWATBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylbenzyl acetate, 4-ethenylphenyl methyl acetate, 4-acetoxymethylstyrene, 4-vinylbenzylacetate, p-acetoxymethylstyrene, 4-vinylphenyl methyl acetate, 4-ethenylbenzenemethanol acetate, benzenemethanol,4-ethenyl-, 1-acetate
PubChem CID 2735161
IUPAC navn (4-ethenylphenyl)methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Vinylbenzyl acetate
Navn note Stabilized
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Tæthed 1.5300g/mL
Kogepunkt 125°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt >93°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5350 to 1.538
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.53
Stabilisator 0.1 % hydroquinone
Formel vægt 176.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Vinylbenzyl acetate, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.