Få mere at vide
4-Vinylbenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15851931
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
15851931 1 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15851931 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8410190001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 1075-49-6
Tæthed 1.30 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00002569
Mængde 1 g
Synonym 4-Vinylbenzoic acid, Styrene-4-carboxylic acid, 4-Vinylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 148.16