Få mere at vide
4-Vinylbenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11488983
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488983 25 g 25g
11468983 1 g 1g
11478983 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488983 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11107.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1075-49-6 | C9H8O2 | 148,161 g/mol
Det bruges som en metabolit af 1,4-diethenylbenzen. Det er også et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en metabolit af 1,4-diethenylbenzen. Det er også et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier.
Opløselighed Opløseligt
i dichlormethan og methanol
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1075-49-6
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.161
MDL nummer MFCD00002569
InChI nøgle IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylbenzoic acid, p-vinylbenzoic acid, 4-carboxystyrene, benzoic acid, 4-ethenyl, styrene-4-carboxylic acid, 4-vinyl-benzoic acid, p-vinyl benzoic acid, 4-vinyl benzoic acid, para-vinyl benzoic acid, pubchem12624
PubChem CID 14098
IUPAC navn 4-ethenylbenzoesyre
SMIL C=CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Vinylbenzoic acid
Smeltepunkt ∼142 °C
Tæthed 1.3
Mængde 25 g
Beilstein 2041130
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i dichlorometan og methanol
Formel vægt 148.16
Procent renhed 98%