Få mere at vide
4-vinylbenzoesyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10773141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10773141 1 g Glasflaske 1g
10229653 250 mg Glass Bottle 250mg
10782695 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10773141 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294910010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1075-49-6 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1075-49-6
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.16
MDL nummer MFCD00002569
InChI nøgle IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylbenzoic acid, p-vinylbenzoic acid, 4-carboxystyrene, benzoic acid, 4-ethenyl, styrene-4-carboxylic acid, 4-vinyl-benzoic acid, p-vinyl benzoic acid, 4-vinyl benzoic acid, para-vinyl benzoic acid, pubchem12624
PubChem CID 14098
IUPAC navn 4-ethenylbenzoesyre
SMIL C=CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Vinylbenzoic acid
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 142.0°C to 144.0°C
Farve Beige til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2CHC6H4COOH
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation (10% in Methanol) Clear solution
Stabilisator 0.1% t-butylcatechol
Formel vægt 148.16
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Vinylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.