Få mere at vide
4-Vinylbenzenboronsyre, 97%
Beskrivelse
4-Vinylbenzenboronsyre er meget udbredt i Suzuki-reaktionen. Det bruges også til fremstilling af boronsyreholdige polymerer, som bruges i potentielle biomedicinske anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Vinylbenzenboronsyre er meget udbredt i Suzuki-reaktioner. Det bruges også til fremstilling af boronsyreholdige polymerer, som bruges i potentielle biomedicinske anvendelser.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid, tetrahydrofuran og diethylether. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Vinylbenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | ∼190 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2829387 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid, tetrahydrofuran og diethylether. Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 147.97 |
| Procent renhed | 97% |