Learn More
4-vinylbenzenboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11400138
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11400138
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23709.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2156-04-9 | C8H9BO2 | 147.97 g/mol
4-Vinylbenzenboronsyre er meget udbredt i Suzuki-reaktionen. Det bruges også til fremstilling af boronsyreholdige polymerer, som bruges i potentielle biomedicinske anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Vinylbenzenboronsyre er meget udbredt i Suzuki-reaktioner. Det bruges også til fremstilling af boronsyreholdige polymerer, som bruges i potentielle biomedicinske anvendelser.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid, tetrahydrofuran og diethylether. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2156-04-9
Molekylær formel C8H9BO2
Molekylvægt (g/mol) 147.97
MDL nummer MFCD00239441
InChI nøgle QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylphenylboronic acid, 4-vinylbenzeneboronic acid, 4-vinylphenyl boronic acid, 4-ethenylphenyl boronic acid, 4-vinylboronic acid, p-styrylboronic acid, p-vinylphenylboronic acid, styrene-4-boronic acid, boronic acid, 4-ethenylphenyl, 4-styreneboronic acid
PubChem CID 2734393
IUPAC navn (4-ethenylphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Vinylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼190°C
Mængde 5 g
Beilstein 2829387
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,dimethylsulfoxide,tetrahydrofuran and diethyl ether. Slightly soluble in water.
Formel vægt 147.97
Procent renhed 97%