Få mere at vide
4-vinylanilin, 90%, teknisk, stabiliseret
Artikelnummer. 10484195 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10484195 25 g Glasflaske 25g
10381184 1 g Glasflaske 1g
10287080 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10484195 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 308480250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1520-21-4 | C8H9N | 119,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1520-21-4
Molekylær formel C8H9N
Molekylvægt (g/mol) 119.17
MDL nummer MFCD00015329
InChI nøgle LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylaniline, 4-aminostyrene, p-aminostyrene, benzenamine, 4-ethenyl, 4-aminostryene, ccris 4326, benzenamine,4-ethenyl, p-vinylaniline, p-amino styrene, para-aminostyrene
PubChem CID 73700
IUPAC navn 4-ethenylanilin
SMIL C=CC1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Vinylaniline
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 23 °C til 24 °C
Farve Rød til gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 249 °C
Flammepunkt 99 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHC6H4NH2
Brydningsindeks 1,6250 til 1,629
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.01
Formel vægt 119.17
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid