Få mere at vide
4-vinylanilin, 90%, teknisk, stabiliseret
Artikelnummer. 10381184 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10381184 1 g Glasflaske 1g
10287080 5 g Glasflaske 5g
10484195 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10381184 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 308480010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1520-21-4 | C8H9N | 119,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1520-21-4
Molekylær formel C8H9N
Molekylvægt (g/mol) 119.17
MDL nummer MFCD00015329
InChI nøgle LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylaniline, 4-aminostyrene, p-aminostyrene, benzenamine, 4-ethenyl, 4-aminostryene, ccris 4326, benzenamine,4-ethenyl, p-vinylaniline, p-amino styrene, para-aminostyrene
PubChem CID 73700
IUPAC navn 4-ethenylanilin
SMIL C=CC1=CC=C(C=C1)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Vinylaniline
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 23°C to 24°C
Farve Rød til gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 249°C
Flammepunkt 99°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHC6H4NH2
Brydningsindeks 1.6250 to 1.629
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.01
Formel vægt 119.17
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid