Få mere at vide
4-Tritylaniline, 97%
Artikelnummer. 11468833
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468833 25 g 25g
11458833 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468833 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10550.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22948-06-7 | C25H21N | 335.45 g/mol
4-Tritylanilin blev anvendt til fremstilling af 5-tritylisatin, 2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethyl-4,5-bis(4-tritylanilinocarbonyl)-9H-xanthen-methanol-trisolvat-monohydrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-tritylanilin blev anvendt til fremstilling af 5
-tritylisatin, 2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethyl-4,5-bis(4-tritylanilinocarbonyl)-9H-xanthen-methanol-trisolvat-monohydrat.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22948-06-7
Molekylær formel C25H21N
Molekylvægt (g/mol) 335.45
MDL nummer MFCD00007898
InChI nøgle XYHDHXBLSLSXSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tritylaniline, benzenamine, 4-triphenylmethyl, 4-triphenylmethyl aniline, p-aminotetraphenylmethane, 4-aminotetraphenylmethane, triphenyl p-aminophenyl methane, 4-trityl aniline, 4-triphenylmethyl benzenamine, p-toluidine, alpha,alpha,alpha-triphenyl, 4-aminophenyl triphenylmethane
PubChem CID 89914
IUPAC navn 4-tritylanilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(C=C4)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Tritylaniline
Smeltepunkt 256°C to 260°C
Mængde 25 g
Beilstein 2750328
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 335.45
Procent renhed 97%