CAS RN 22948-06-7
IUPAC Navn:
4-(triphenylmethyl)aniline
Synonymer:
4-(triphenylmethyl)aniline
Molekylvægt (g/mol):
335.45
Molekylformel:
C25H21N
InChi Key:
XYHDHXBLSLSXSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Tritylaniline, 97%
CAS: 22948-06-7 Molekylær formel: C25H21N Molekylvægt (g/mol): 335.45 MDL nummer: MFCD00007898 InChI nøgle: XYHDHXBLSLSXSR-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-tritylaniline,benzenamine, 4-triphenylmethyl,4-triphenylmethyl aniline,p-aminotetraphenylmethane,4-aminotetraphenylmethane,triphenyl p-aminophenyl methane,4-trityl aniline,4-triphenylmethyl benzenamine,p-toluidine, alpha,alpha,alpha-triphenyl,4-aminophenyl triphenylmethane PubChem CID: 89914 IUPAC navn: 4-tritylanilin SMIL: C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(C=C4)N