Få mere at vide
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15431188
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431188 1 g 1g
15441188 5 g 5g
15451188 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55060.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77123-57-0 | C12H14OSi | 202.33 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77123-57-0
Molekylær formel C12H14OSi
Molekylvægt (g/mol) 202.33
MDL nummer MFCD02093765
InChI nøgle UZQDUXAJFTWMDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trimethylsilyl ethynyl benzaldehyde, 4-trimethylsilyl ethynylbenzaldehyde, 4-2-trimethylsilylethynyl benzaldehyde, 4-2-trimethylsilyl ethynyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trimethylsilyl ethynyl, acmc-1bios, p-trimethylsilylethynylbenzaldehyde, 4-trimethylsilylethynylbenzaldehyde
PubChem CID 2771643
IUPAC navn 4-(2-trimethylsilylethynyl)benzaldehyd
SMIL C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Smeltepunkt 66°C to 70°C
Mængde 1 g
Formel vægt 202.33
Procent renhed 97%