Få mere at vide
4-(trifluormethylthio)benzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11426946
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426946 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11426946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24026.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
CAS 56456-52-1
Smeltepunkt 49°C to 54°C
Molekylær formel C8H7F3OS
MDL nummer MFCD00236342
Mængde 1 g
Beilstein 8616292
Synonym 4-trifluoromethylthio benzyl alcohol, 4-trifluoromethyl thio phenyl methanol, 4-trifluoromethylsulfanyl phenyl methanol, 4-trifluoromethyl sulfanyl phenyl methanol, 4-trifluoromethylthiobenzyl alcohol, 4-trifluoromethylthio benzylalcohol, 4-trifluoromethylsulfanyl-phenyl-methanol, 4-trifluoromethylthio phenyl methanol, 4-trifluoromethylthio phenyl methan-1-ol
InChI nøgle KCWQNXIWNNTUIJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)SC(F)(F)F
IUPAC navn [4-(trifluormethylsulfanyl)phenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 208.198
PubChem CID 2777870
Formel vægt 208.2
Procent renhed 97%