Få mere at vide
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde, 90+%
Artikelnummer. 11469826
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469826 1 g 1g
11479826 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20313.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4021-50-5 | C8H5F3OS | 206.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4021-50-5
Molekylær formel C8H5F3OS
Molekylvægt (g/mol) 206.18
MDL nummer MFCD00129191
InChI nøgle OPAXHVNZGUGCKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio benzaldehyde, 4-trifluoromethyl thio benzaldehyde, 4-trifluoromethyl sulfanyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl thio, acmc-1agrc, ksc582m6p, 4-trifluomethylthio benzoldehyde, rarechem gt hw 0381
PubChem CID 2777846
IUPAC navn 4-(trifluormethylsulfanyl)benzaldehyd
SMIL FC(F)(F)SC1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Smeltepunkt 29°C to 31°C
Tæthed 1.31
Kogepunkt 219°C
Flammepunkt 96°C (204°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.511
Mængde 1 g
Beilstein 2328411
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 206.19
Procent renhed ≥90%