Få mere at vide
4-(Trifluormethylsulfonyl)phenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 15485007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485007 5 g 5g
15475007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32295.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 1099597-82-6 | C9H7F3O4S | 268,206 g/mol
4-(trifluormethylsulfonyl)phenyleddikesyre, anvendes som et primært og sekundært mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Trifluormethylsulfonyl)phenyleddikesyre, bruges som et primært og sekundært mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand, opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1099597-82-6
Molekylær formel C9H7F3O4S
Molekylvægt (g/mol) 268.206
MDL nummer MFCD04973012
InChI nøgle FIEUCHICQSJBAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylsulfony phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl sulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonylphenyl acetic acid, 4-trifluoromethylsulfonyl phenylacetic acid, 4-trifluoromethanesulfonyl phenyl acetic acid
PubChem CID 40427164
IUPAC navn 2-[4-(trifluormethylsulfonyl)phenyl]eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethylsulfonyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand, opløselig i organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 268.21
Procent renhed 98%