Få mere at vide
4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzonitril, 97+%
Artikelnummer. 11449957
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449957 5 g 5g
11439957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22907.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 312-21-0 | C8H4F3NO2S | 235,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 312-21-0
Molekylær formel C8H4F3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 235.18
MDL nummer MFCD01631631
InChI nøgle UHCGSMMNICMDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylsulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethyl sulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethanesulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethanesulfonylbenzonitrile, 4-trifluoromethyl sulfonyl benzenecarbonitrile, acmc-1clj3, 4-trifluoromethanesulphonylbenzonitrile, 4-trifluoromethylsulfonyl benzonitril
PubChem CID 2777824
IUPAC navn 4-(trifluormethylsulfonyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzonitrile
Smeltepunkt 87 °C til 92 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 235.18
Procent renhed ≥97%