Få mere at vide
4-(trifluormethylsulfony)phenyleddikesyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473130
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10473130 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10473130 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00238DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethylsulfony)phenylacetic acid
CAS 1099597-82-6
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H7F3O4S
Mængde 1 g
Synonym 4-trifluoromethylsulfony phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl sulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonylphenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethylsulfonyl phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethylsulfonyl phenyl acetic acid
InChI nøgle FIEUCHICQSJBAU-UHFFFAOYSA-N
Molekylvægt (g/mol) 268.21
PubChem CID 40427164
Formel vægt 268.21
Procent renhed 97%