Få mere at vide
4-Trifluoromethylbenzoisk anhydrid, 97%
Artikelnummer. 15417437
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417437 1 g 1g
15427437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34480.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 25753-16-6 | C16H8F6O3 | 362,227 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25753-16-6
Molekylær formel C16H8F6O3
Molekylvægt (g/mol) 362.227
MDL nummer MFCD00671577
InChI nøgle FNAWJOBKLWLHTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzoic anhydride, tfba, 4-trifluoromethylbenzoic anhydride, 4-trifluoromethyl benzoyl 4-trifluoromethyl benzoate, benzoic acid,4-trifluoromethyl-, anhydride with 4-trifluoromethyl benzoic acid, acmc-1cg53, p-trifluoromethylbenzoic acid anhydride, bis 4-trifluoromethylbenzoic acid anhydride, benzoic acid, 4-trifluoromethyl-, anhydride
PubChem CID 2760733
IUPAC navn [4-(trifluormethyl)benzoyl]-4-(trifluormethyl)benzoat
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Trifluoromethylbenzoic anhydride
Smeltepunkt 127 °C til 131 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 362.23
Procent renhed 97%