Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)thiophenol, 97%
Artikelnummer. 11400673
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400673 1 g 1g
11410673 5 g 5g
11420673 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11400673 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12725.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 825-83-2 | C7H5F3S | 178,172 g/mol
4-(Trifluormethyl)thiophenol bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(Trifluormethyl)thiophenol bruges som et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra luft og oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 825-83-2
Molekylær formel C7H5F3S
Molekylvægt (g/mol) 178.172
MDL nummer MFCD00042320
InChI nøgle WCMLRSZJUIKVCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl thiophenol, 4-trifluoromethyl benzenethiol, 4-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 4-trifluoromethylthiophenol, 4-mercaptobenzotrifluoride, benzenethiol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl t, acmc-20amtl, pubchem6864
PubChem CID 136653
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzenthiol
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)thiophenol
Tæthed 1.3
Kogepunkt 66°C to 68°C (15 mmHg)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.492
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2045665
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 178.18
Procent renhed 97%