Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10587303 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10587303 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10587303 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 374400010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
CAS 72505-21-6
Smeltepunkt 136°C to 137°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H6F3NS
Lineær formel CF3C6H4CSNH2
Mængde 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl thiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethylthiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 4-trifluoromethyl benzothioamide, 4-trifluoromethyl-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl thiobenzamine
InChI nøgle IPRFNMJROWWFBH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-(trifluoromethyl)benzenecarbothioamide
Molekylvægt (g/mol) 205.2
PubChem CID 2734823
Formel vægt 205.2
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.