Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11492028
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492028 25 g 25g
11472028 1 g 1g
11482028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11492028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14600.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72505-21-6
Molekylær formel C8H6F3NS
Molekylvægt (g/mol) 205.198
MDL nummer MFCD00051806
InChI nøgle IPRFNMJROWWFBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl thiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethylthiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 4-trifluoromethyl benzothioamide, 4-trifluoromethyl-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl thiobenzamine
PubChem CID 2734823
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzencarbothioamid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Smeltepunkt 135°C to 138°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 4672885
Formel vægt 205.2
Procent renhed 97%