Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)styren, 98%, stab.
Beskrivelse
4-(Trifluormethyl)styren anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Noter
Fugt& lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, baser, varme, ultraviolet stråling og frie radikaler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)styrene |
| Navn note | stabiliseret |
| Tæthed | 1.165 |
| Kogepunkt | 65 °C til 66 °C (40 mmHg) |
| Flammepunkt | 42 °C (108 °F) |
| Brydningsindeks | 1.466 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1863548 |
| Følsomhed | Lys- og fugtfølsomt |
| Vis mere |