Få mere at vide
4-(trifluormethyl)styren, 98%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450418
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450418 1 g 1g
15460418 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53513.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 402-50-6 | C9H7F3 | 172.15 g/mol
4-(Trifluormethyl)styren anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(Trifluormethyl)styren anvendes som et organisk
kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Noter
Fugt& lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, baser, varme, ultraviolet stråling og frie radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-50-6
Molekylær formel C9H7F3
Molekylvægt (g/mol) 172.15
MDL nummer MFCD00075539
InChI nøgle CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trifluoromethyl-4-vinylbenzene, 4-trifluoromethyl styrene, 4-trifluoromethylstyrene, 1-ethenyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-vinylbenzotrifluoride, 1-trifluoromethyl-4-vinyl-benzene, 4-trifluoromethystyrene, p-trifluoromethylstyrene, pubchem15485, acmc-1aivr
PubChem CID 2782798
IUPAC navn 1-ethenyl-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL C=CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)styrene
Navn note stabilized
Tæthed 1.165
Kogepunkt 65°C to 66°C (40 mmHg)
Flammepunkt 42°C (108°F)
Brydningsindeks 1.466
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1863548
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 172.15
Procent renhed 98%