Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazin hydrochlorid, 96%
Artikelnummer. 11330176
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11330176 1 g 1g
11320176 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32340.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2923-56-0 | C7H8ClF3N2 | 212,6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2923-56-0
Molekylær formel C7H8ClF3N2
Molekylvægt (g/mol) 212.6
MDL nummer MFCD00204233
InChI nøgle WCAGNYIHAYOPSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, 4-trifluoromethyl phenylhydrazine, hcl, hydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl-, monohydrochloride, n'-4-trifluoromethyl-phenyl-hydrazinium, chloride
PubChem CID 24229790
IUPAC navn [4-(trifluormethyl)phenyl]hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∽210 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 212.6
Procent renhed 96%