Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine, 96%
Artikelnummer. 10746085 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10746085 1 g Glass bottle 1g
10516504 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10746085 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397950010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 368-90-1 | C7H7F3N2 | 176.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 368-90-1
Molekylær formel C7H7F3N2
Molekylvægt (g/mol) 176.14
MDL nummer MFCD00042508
InChI nøgle DBNLGTYGKCMLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 4-trifluoromethylphenylhydrazine, p-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl, p-trifluoromethyl phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl-phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl-phenyl-hydrazine
PubChem CID 136200
IUPAC navn [4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
SMIL NNC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 59°C to 64°C
Farve Yellow to Brown
Kogepunkt 118°C to 122°C (17.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glass bottle
Lineær formel CF3C6H4NHNH2
Mængde 1 g
Formel vægt 176.14
Procent renhed 96%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .