Få mere at vide
4-(trifluormethyl)phenylhydrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine |
| Smeltepunkt | 60°C to 64°C |
| Kogepunkt | 119°C to 121°C (17 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 743759 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 176.14 |
| Procent renhed | 95% |
Sikkerhed og håndtering
- 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine