Få mere at vide
4-(trifluormethyl)phenylhydrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383156
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383156 1 g 1g
11393156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12436.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 368-90-1 | C7H7F3N2 | 176.14 g/mol
4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt,
der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 368-90-1
Molekylær formel C7H7F3N2
Molekylvægt (g/mol) 176.14
MDL nummer MFCD00042508
InChI nøgle DBNLGTYGKCMLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 4-trifluoromethylphenylhydrazine, p-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl, p-trifluoromethyl phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl-phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl-phenyl-hydrazine
PubChem CID 136200
IUPAC navn [4-(trifluormethyl)phenyl]hydrazin
SMIL NNC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Smeltepunkt 60°C to 64°C
Kogepunkt 119°C to 121°C (17 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 743759
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 176.14
Procent renhed 95%