Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10537390
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10537390 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10537390 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00108DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
CAS 1736-56-7
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C9H5F3O2
Mængde 1 g
Synonym 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 2-oxidanylidene-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 4-trifluoromethylphenyl oxo acetaldehyde, oxo 4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 1-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-ethanedione
InChI nøgle BGOMXTCPIUNFKR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)C=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-oxo-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 202.132
PubChem CID 2783286
Formel vægt 202.13
Procent renhed 97%