Få mere at vide
4-(trifluormethyl)phenylglyoxalhydrat, 98%, tørvægt. basis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329146
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329146 5 g 5g
11339146 250 mg 250mg
11319146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20275.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1736-56-7 | C9H5F3O2 | 202.132 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1736-56-7
Molekylær formel C9H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 202.132
MDL nummer MFCD05664098
InChI nøgle BGOMXTCPIUNFKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 2-oxidanylidene-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 4-trifluoromethylphenyl oxo acetaldehyde, oxo 4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 1-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-ethanedione
PubChem CID 2783286
IUPAC navn 2-oxo-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]acetaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)C=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
Smeltepunkt 83 °C til 85 °C
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 5 g
Beilstein 2261131
Formel vægt 202.13 (Anhydrous)
Procent renhed 98%