Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11413987
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413987 5 g 5g
11403987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11413987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19386.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2338-75-2
Molekylær formel C9H6F3N
Molekylvægt (g/mol) 185.15
MDL nummer MFCD00001921
InChI nøgle QNKOCFJZJWOXDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethyl benzyl cyanide, p-trifluoromethylbenzyl cyanide, 4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethyl-phenyl-acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl cyanide, p-trifluoromethylphenylacetonitrile
PubChem CID 75359
IUPAC navn 2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C(CC#N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Smeltepunkt 43°C to 47°C
Tæthed 1.23
Kogepunkt 131°C to 132°C (20 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 909641
Formel vægt 185.15
Procent renhed 98%