Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470727
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470727 25 g 25g
11450727 1 g 1g
11460727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22526.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32857-62-8
Molekylær formel C9H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 204.15
MDL nummer MFCD00004352
InChI nøgle HNORVZDAANCHAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethylphenylacetic acid, 4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethyl phenylacetic acid, p-trifluoromethylphenylacetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-tolyl acetic acid
PubChem CID 118342
IUPAC navn 2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
SMIL OC(=O)CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 79°C to 81°C
Mængde 25 g
Beilstein 2267687
Formel vægt 204.15
Procent renhed 99%