Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450727
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450727 1 g 1g
11460727 5 g 5g
11470727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22526.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32857-62-8
Molekylær formel C9H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 204.15
MDL nummer MFCD00004352
InChI nøgle HNORVZDAANCHAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethylphenylacetic acid, 4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethyl phenylacetic acid, p-trifluoromethylphenylacetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-tolyl acetic acid
PubChem CID 118342
IUPAC navn 2-[4-(trifluormethyl)phenyl]eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 79 °C til 81 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2267687
Formel vægt 204.15
Procent renhed 99%