Få mere at vide
[4-(Trifluoromethyl)phenyl] Thiourea, TRC
Artikelnummer. 30455245
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30455245 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30455245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT796425100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(Trifluoromethyl)phenyl] Thiourea
CAS 1736-72-7
Molekylær formel C8H7F3N2S
Mængde 100 mg
Synonym [4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 2-Thio-1-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl)urea, 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
InChI formel InChI=1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-1-3-6(4-2-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
SMIL NC(=S)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC navn [4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Molekylvægt (g/mol) 220.21
Formel vægt 220.0282