Få mere at vide
[4-(trifluormethyl)phenyl]methansulfonylchlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10576504
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10576504 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10120493 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10576504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07768CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 163295-75-8
Molekylær formel C8H6ClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 258.64
MDL nummer MFCD01631932
InChI nøgle KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl-phenyl-methanesulfonyl chloride, alpha-chlorosulphonyl-4-trifluoromethyl toluene
PubChem CID 594332
IUPAC navn [4-(trifluormethyl)phenyl]methansulfonylchlorid
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 258.65
Procent renhed 95%