Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)phenylisothiocyanat, 98+%
Artikelnummer. 11342697
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342697 5 g 5g
11332697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11890.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1213.80 DKK
    1040.65 DKK / 5g
    Spare 173.15 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1645-65-4 | C8H4F3NS | 203,182 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1645-65-4
Molekylær formel C8H4F3NS
Molekylvægt (g/mol) 203.182
MDL nummer MFCD00039645
InChI nøgle DQEVDFQAYLIBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 4-trifluoromethylphenylisothiocyanate, p-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 4-trifluoromethyl phenyl ester, 4-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 137134
IUPAC navn 1-isothiocyanato-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 39 °C til 42 °C
Kogepunkt 207 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Gennemtrængende
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2693553
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 203.19
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate