Få mere at vide
4-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332697
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332697 1 g 1g
11342697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11890.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1645-65-4 | C8H4F3NS | 203.182 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1645-65-4
Molekylær formel C8H4F3NS
Molekylvægt (g/mol) 203.182
MDL nummer MFCD00039645
InChI nøgle DQEVDFQAYLIBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 4-trifluoromethylphenylisothiocyanate, p-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 4-trifluoromethyl phenyl ester, 4-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 137134
IUPAC navn 1-isothiocyanato-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 39°C to 42°C
Kogepunkt 207°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2693553
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 203.19
Procent renhed ≥98%