Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate, 98%
Artikelnummer. 11323246
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323246 1 g 1g
11333246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11323246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12576.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1548-13-6 | C8H4F3NO | 187.12 g/mol
4-(Trifluormethyl)phenylisocyanat er blevet brugt til syntese af fluorescerende fotoinduceret elektronoverførsel (PET ) kemosensorer og 2-ethyl-6-[(4-trifluormethylphenylcarbamoyl)hydrazino]-benzo[de]iso-quinolin-1,3-dion, en amidourinstof-baseret sensor til anioner. Det er også blevet brugt til syntese af 1,8-naphthalimid baseret kolorimetrisk og fluorescerende sensor til anioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Trifluormethyl)phenylisocyanat er blevet brugt til syntese af fluorescerende fotoinduceret elektronoverførsel (PET ) kemosensorer og 2-ethyl-6-[(4-trifluormethylphenylcarbamoyl)hydrazino]-benzo[de]iso-quinolin-1,3-dion, en amidourinstof-baseret sensor til anioner. Det er også blevet brugt til syntese af 1,8-naphthalimid baseret kolorimetrisk og fluorescerende sensor til anioner.
Opløselighed Det hydrolyseres
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, alkoholer, aminer og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1548-13-6
Molekylær formel C8H4F3NO
Molekylvægt (g/mol) 187.12
MDL nummer MFCD00002028
InChI nøgle QZTWVDCKDWZCLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl isocyanate, 4-trifluoromethyl phenylisocyanate, 4-isocyanatobenzotrifluoride, 4-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylphenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethyl phenyl ester, 4-trifluoromethyl benzenisocyanate
PubChem CID 73768
IUPAC navn 1-isocyanato-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Tæthed 1.31
Kogepunkt 91°C to 94°C (35 mmHg)
Flammepunkt 70°C (158°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.471
Mængde 1 g
FN nummer UN2285
Beilstein 881041
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It hydrolyzes in water.
Formel vægt 187.12
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate