Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)phenol, 98%
Artikelnummer. 10553161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10553161 5 g Glasflaske 5g
10763561 1 g Glasflaske 1g
10320214 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10553161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 176440050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 402-45-9 | C7H5F3O | 162.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-45-9
Molekylær formel C7H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 162.11
MDL nummer MFCD00002363
InChI nøgle BAYGVMXZJBFEMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxybenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-cresol, p-trifluoromethylphenol, p-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 4-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-p-cresol, 4-trifluoromethyl-phenol, para-trifluoromethylphenol
PubChem CID 67874
ChEBI CHEBI:42578
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)phenol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 40.0°C to 46.0°C
Tæthed 83g/mL
Kogepunkt 71.5°C to 72.0°C (8.0 mmHg)
Flammepunkt 83°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3C6H4OH
Mængde 5 g
Formel vægt 162.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethyl)phenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.