Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10743275 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10743275 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10743275 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 355300050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 368-71-8
Molekylær formel C7H7F3N2
Molekylvægt (g/mol) 176.142
MDL nummer MFCD00042456
InChI nøgle RQWJHUJJBYMJMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminobenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 4-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 4-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 3,4-diamino-benzotrifluoride, 3,4-diamino benzotrifluoride
PubChem CID 520822
IUPAC navn 4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 59°C to 62°C
Farve Brown-Gray
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 176.14
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Powder