Få mere at vide
4-Trifluormethyl-o-phenylendiamin, 98 %
Artikelnummer. 11490713
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490713 1 g 1g
11400723 5 g 5g
11410723 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490713 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12749.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 368-71-8 | C7H7F3N2 | 176,142 g/mol
3,4-Diaminobenzotrifluorid er almindeligt anvendt som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-Diaminobenzotrifluorid er almindeligt anvendt som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Stabil ved stuetemperatur i lukkede beholdere under normale opbevarings- og håndteringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler. Opbevares på et køligt, tørt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 368-71-8
Molekylær formel C7H7F3N2
Molekylvægt (g/mol) 176.142
MDL nummer MFCD00042456
InChI nøgle RQWJHUJJBYMJMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminobenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 4-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 4-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 3,4-diamino-benzotrifluoride, 3,4-diamino benzotrifluoride
PubChem CID 520822
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzen-1,2-diamin
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 58 °C til 62 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 909258
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 176.14
Procent renhed 98%