Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)mandelic acid, 98%
Artikelnummer. 11455916
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455916 1 g 1g
11465916 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22264.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 395-35-7 | C9H7F3O3 | 220.147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 395-35-7
Molekylær formel C9H7F3O3
Molekylvægt (g/mol) 220.147
MDL nummer MFCD00009724
InChI nøgle SDGXYUQKJPFLDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethylmandelic acid, hydroxy 4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethyl phenylglycolic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl-2-hydroxyacetic acid, p-trifluoromethylmandelic acid
PubChem CID 164593
IUPAC navn 2-hydroxy-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)mandelic acid
Smeltepunkt 129°C to 131°C
Mængde 1 g
Beilstein 2979949
Formel vægt 220.15
Procent renhed 98%