Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)benzylamine |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.2290g/mL |
| Kogepunkt | 79 °C til 82 °C (15,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 75 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-(Trifluoromethyl)benzylamine
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.