Få mere at vide
4-(Trifluormethyl)benzylamin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)benzylamine |
| Tæthed | 1.229 |
| Kogepunkt | 80 °C til 82 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 75 °C (167 °F) |
| Brydningsindeks | 1.464 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 2640698 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| IUPAC navn | [4-(trifluormethyl)phenyl]methanamin |
| Vis mere |