Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzylamine, 97%
Artikelnummer. 11419767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419767 1 g 1g
11429767 5 g 5g
11339449 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22745.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3300-51-4 | C8H8F3N | 175.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3300-51-4
Molekylær formel C8H8F3N
Molekylvægt (g/mol) 175.15
MDL nummer MFCD00010220
InChI nøgle PRDBLLIPPDOICK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzylamine, 4-trifluoromethylbenzylamine, 4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-trifluoromethyl benzyl amine, p-trifluoromethylbenzyl amine, 4-trifluoromethyl-benzylamine, p-trifluoromethyl benzylamine, benzenemethanamine, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 76804
SMIL NCC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Kogepunkt 80°C to 82°C (15 mmHg)
Flammepunkt 75°C (167°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2640698
IUPAC navn 1-[4-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
Formel vægt 175.15
Procent renhed 98%