Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzylbromid, TRC
Artikelnummer. 30453750
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453750 5 g
30453243 1 g
30449489 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453750 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7905855G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-49-3
Molekylær formel C8H6BrF3
Molekylvægt (g/mol) 239.03
Synonym alpha'-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Trifluoromethyl-4-(bromomethyl)benzene, 4-Bromomethylbenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, alpha'-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
IUPAC navn 1-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzen
SMIL FC(F)(F)c1ccc(CBr)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H6BrF3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Formel vægt 237.9605