Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzylbromid, 98%
Artikelnummer. 11422928
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422928 25 g 25g
11412928 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16895.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 402-49-3 | C8H6BrF3 | 239,035 g/mol
4-(trifluormethyl)benzylbromid kan anvendes til fremstilling af p-trifluormethylbenzylphenylsulfid. Det bruges i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Trifluormethyl)benzylbromid kan bruges til at fremstille p-trifluormethylbenzylphenylsulfid. Det bruges i medicin.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglet beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-49-3
Molekylær formel C8H6BrF3
Molekylvægt (g/mol) 239.035
MDL nummer MFCD00000403
InChI nøgle IKSNDOVDVVPSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-bromomethyl benzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzylbromide, p-trifluoromethyl benzyl bromide, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
PubChem CID 123062
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
Smeltepunkt 29 °C til 33 °C
Tæthed 1.546
Kogepunkt 65 °C til 66 °C (5 mmHg)
Flammepunkt 88 °C (190 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.4915
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 638980
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 239.04
Procent renhed 98%