Få mere at vide
4-(trifluormethyl)benzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10256650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10256650 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10256650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213570050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 349-95-1 | C8H7F3O | 176,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Navn note 99%
CAS 349-95-1
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 18,0 °C til 20,0 °C
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.2800g/mL
Kogepunkt 78,0 °C til 80,0 °C (4,0 mmHg)
Flammepunkt 100 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H7F3O
Lineær formel CF3C6H4CH2OH
Brydningsindeks 1,4590 til 1,4610
MDL nummer MFCD00004661
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.28
Synonym 4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 4-trifluoromethyl phenyl methanol, p-trifluoromethylbenzyl alcohol, 4-trifluoromethyl benzene methanol, 4-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl alcohol, ccris 5117, 4-trifluoromethyl benzylalcohol
InChI nøgle MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)C(F)(F)F
IUPAC navn [4-(trifluormethyl)phenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 176.14
PubChem CID 67684
Formel vægt 176.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.